Learn More
Isocyanate de 4-(tert-butyl)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10051144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10051144 25 g Flacon en verre ambré 25g
10049551 1 g Flacon en verre ambré 1g
10079571 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10051144 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01802EB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1943-67-5
Formule moléculaire C11H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 175.231
Numéro MDL MFCD00040718
Clé InChI WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylphenyl isocyanate, 4-tert-butylphenylisocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-tert-butylphenyl-isocyanate, 4-tert-butyl phenyl isocyanate, 1-tert-butyl-4-isocyanato-benzene, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isocyanato, 4-t-butylphenylisocyanate, acmc-209ey5, 4-tertbutylphenyl isocyanate
CID PubChem 2735695
Nom IUPAC 1-tert-butyl-4-isocyanatobenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate
% min. CAS 97.0
Densité 0.986g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CH3)3CC6H4NCO
Quantité 25 g
Poids de la formule 175.23
Pourcentage de pureté 97%