Learn More
Isocyanate de 4-(tert-butyl)phényle, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Tert-butyl)phenyl isocyanate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Densité | 0.986g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | (CH3)3CC6H4NCO |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 175.23 |
| Pourcentage de pureté | 97% |