Learn More
4-(tert-butyl)phényl d’isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(tert-Butyl)phenyl isothiocyanate |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | (CH3)3CC6H4NCS |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-tert-butylphenyl isothiocyanate, 4-t-butylphenyl isothiocyanate, benzene,1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butyl phenyl isothiocyanate, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-isothiocyanato, 4-tert-butylphenylisothiocyanate, zlchem 964, 4-t-butylphenylisothiocyanate, p-t-butylphenyl isothiocyanate, 4-tert-butylphenyl-isothiocyanate |
| Poids de la formule | 191.3 |
| Pourcentage de pureté | 97% |