Learn More
Chlorhydrate de 4-(tert-butyl)pipéridine, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682665 5 g Flacon en verre ambré 5g
10611835 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10520323 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10682665 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01152DE
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Identifiants chimiques
CAS 69682-13-9
Formule moléculaire C9H20ClN
Poids moléculaire (g/mol) 177.716
Numéro MDL MFCD05865119
Clé InChI RWQQDIHTYQYXDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hydrochloride, 4-tert-butyl-piperidine hydrochloride, 4-tert-butylpiperidine hcl, 4-tert-butyl piperidine, chloride
CID PubChem 2794676
Nom IUPAC 4-tert-butylpipéridine;chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)C1CCNCC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tert-butyl)piperidine hydrochloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.72
Pourcentage de pureté 90%