Learn More
4’-tert-Butylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10342133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10342133 1 g 1g
10125280 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10342133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308740010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 943-27-1 | Molecular Formula: C12H16O | Molecular Weight: 176.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943-27-1
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00017256
Clé InChI UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
CID PubChem 13669
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-tert-Butylacetophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 17.0°C to 18.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 107.0°C to 108.0°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5190 to 1.5220
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement