Learn More
4’-tert-Butylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4'-tert-Butylacetophenone is used in the synthesis of 2-pyridone derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4′-tert-Butylacétophénone est utilisée dans la synthèse des dérivés de la 2-pyridone.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-tert-Butylacetophenone |
| Point de fusion | 17°C to 18°C (dimorphic) |
| Densité | 0.964 |
| Point d’ébullition | 107°C to 108°C (5 mmHg) |
| Point d’éclair | >100°C (212°F) |
| Indice de réfraction | 1.52 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 176.26 |
| Pourcentage de pureté | 98% |