Learn More
4-tert-Butylacétophénone, TRC
Code produit 30134952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134952 2.5 g 2.50g
17934225 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6905052.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943-27-1
Formule moléculaire C12 H16 O
Poids moléculaire (g/mol) 176.25
Synonyme 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone, Ebastine Imp. B (EP)
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Poids de la formule 176.1201