Learn More
4-tert-butylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10439900 5 mL 5mL
10072590 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10439900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 198250050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-92-6
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.24
Numéro MDL MFCD00007899
Clé InChI WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
CID PubChem 69861
Nom IUPAC 4-tert-butylaniline
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylaniline
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15°C to 16°C
Couleur Marron à orange-rouge
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4NH2
Indice de réfraction 1.5370 to 1.539
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 1166
Gravité spécifique 0.93
Poids de la formule 149.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylaniline