Learn More
4-tert-butylaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404323 5 g 5g
11414323 25 g 25g
11424323 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11404323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10925.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 769-92-6 | C10H15N | 149.237 g/mol
4-tert-Butylaniline reacts with formic acid to produce formic acid-(4-tert-butyl-anilide). This reaction could happen in the presence of the solvent of toluene in the condition of heating. 4-tert-Butylaniline is used in the synthesis of 4-tert-Butyl-4?,4?-dinitrotriphenylamine, new triphenylamine-containing diamine monomer and 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidin-5(6H)-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-tert-Butylaniline réagit à l’acide formique pour produire de l’acide formique-(4-tert-butyl-anilide). Cette réaction pourrait se produire en présence du solvant de toluène en conditions de chauffage. La 4-tert-Butylaniline est utilisée dans la synthèse de la 4-tert-Butyl-4′,4″-dinitrotriphénylamine, du nouveau monomère de diamine contenant de la triphénylamine et de l’2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidine-5(6H)-un.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Il est sensible à la lumière. Incompatible avec les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 769-92-6
Formule moléculaire C10H15N
Poids moléculaire (g/mol) 149.237
Numéro MDL MFCD00007899
Clé InChI WRDWWAVNELMWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl aniline, p-tert-butylaniline, benzenamine, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylaniline, 4-t-butylaniline, unii-47h9440zow, 4-t-butylbenzeneamine, 4-tert-butylbenzenamine, 4-tert-butylbenzeneamine
CID PubChem 69861
Nom IUPAC 4-tert-butylaniline
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylaniline
Point de fusion 15°C to 16°C
Densité 0.941
Point d’ébullition 235°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 5 g
Beilstein 2205786
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.23
Pourcentage de pureté 99%