Learn More
4-tert-butylbenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10624945 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10624945 250 mL Flacon en verre 250mL
10376734 50 mL Flacon en verre 50mL
10274914 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10624945 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426522500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-97-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00035742
Clé InChI OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
CID PubChem 70324
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzaldehyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzaldehyde
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 249°C
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4CHO
Indice de réfraction 1.527
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Viscosité 0.004 Pas (20°C)
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylbenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.