Learn More
4-tert-butylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452388
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452388 100 g 100g
11432388 5 g 5g
11442388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15740.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 939-97-9 | C11H14O | 162.23 g/mol
Used for preparing isoxazolyl penicillin derivatives. 4-tert-Butylbenzaldehyde is suitable for use in a kinetic study to evaluate the kinetic constants (KI) for inhibition of mushroom tyrosinase by 4-substituted benzaldehydes. It is also an important intermediate for the synthesis of medicines, dyes, flavor and fragrance compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour la préparation de dérivés de pénicilline isoxazolyl. 4Le -tert-Butylbenzaldéhyde est adapté à une étude cinétique permettant d’évaluer les constantes cinétiques (KI) pour l’inhibition de la tyrosinase des champignons par des 4benzaldéhydes substitués. C’est également un intermédiaire important pour la synthèse de médicaments, de colorants, de composés de saveur et de parfum.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Conserver à l’abri de l’air, de la lumière et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-97-9
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00035742
Clé InChI OTXINXDGSUFPNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl benzaldehyde, p-t-butylbenzaldehyde, p-tertbutyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butylbenzaldehyde, 4-t-butylbenzaldehyde, 4-tert-butyl-benzaldehyde, unii-qxf0qy8503, 4-t-butyl benzaldehyde, benzaldehyde, p-tert-butyl
CID PubChem 70324
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzaldéhyde
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzaldehyde
Densité 0.97
Point d’ébullition 244°C to 246°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Indice de réfraction 1.5285
Quantité 100 g
Numéro UN UN3082
Beilstein 1906461
Sensibilité Air and light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 97%