Learn More
Acide 4-tert-butylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495857 5 g 5g
11485857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24408.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123324-71-0
Formule moléculaire C10H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 178.04
Numéro MDL MFCD01009697
Clé InChI MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
CID PubChem 2734320
Nom IUPAC Acide4-tert-butylphényl)boronique
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzeneboronic acid
Point de fusion 191°C to 196°C
Quantité 5 g
Beilstein 5330959
Poids de la formule 178.04
Pourcentage de pureté 97%