Learn More
4-tert-butylbenzènesulfonamide, TRC
Code produit 30348673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348673 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69073510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Formule moléculaire C10 H15 N O2 S
Quantité 10 g
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 213.3
Poids de la formule 213.0823