Learn More
Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762885 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762885 50 g Flacon en verre -
10743341 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762885 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303470500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15084-51-2 | C10H13ClO2S | 232.73 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15084-51-2
Formule moléculaire C10H13ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.73
Numéro MDL MFCD00007449
Clé InChI YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-t-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-tert-butylbenzenesulfonylchloride, 4-tert-butyl benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl-benzenesulfonyl chloride, 4-tert-butylphenylsulfonyl chloride, p-tert-butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert butylbenzenesulfonyl chloride, 4-tert-butyl phenylsulfonyl chloride
CID PubChem 139882
Nom IUPAC Chlorure de 4-tert-butylbenzènesulfonyle
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 79°C to 83°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4SO2Cl
Quantité 50 g
Poids de la formule 232.73
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline