Learn More
4-tert-butylbenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430743 25 g 25g
11440743 100 g 100g
11450743 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13224.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 43100-38-5 | C11H16N2O | 192.262 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43100-38-5
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
Numéro MDL MFCD00014763
Clé InChI XYUFQWDLRLHUPB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbenzhydrazide, 4-tert-butyl benzohydrazide, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, hydrazide, p-tert-butylbenzohydrazide, 4-tert-butylbenzhyrazide, 4-tert-butylbenzoic acid hydrazide, 4-tert-butylbenzoic hydrazide, 4-tert-butyl benzenecarbohydrazide, 4-tert-butyl benzene-1-carbohydrazide, 4-t-butylbenzhydrazide
CID PubChem 123513
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzohydrazide
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzhydrazide
Point de fusion 127°C to 131°C
Quantité 25 g
Beilstein 1104663
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté ≥98%