Learn More
Acide 4-tert-butylbenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467846
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467846 250 g 250g
11457846 1000 g 1000g
11477846 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11467846 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13997.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 98-73-7 | C11H14O2 | 178.23 g/mol
4-tert-Butylbenzoic acid as a thermal stabilizer in PVC. It is used as a intermediate in chemical industry for producing esters of PTBBA, a chain stop agent in resins. It used as a potent yeast sirtuin (Sir2p) inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-tert-Butylbenzoic acid as a thermal stabilizer in PVC. Il est utilisé comme intermédiaire dans l‘industrie chimique pour la production d‘esters de PTBBA, un agent d‘arrêt de chaîne dans les résines. Il est utilisé comme inhibiteur puissant de la sirtuine (Sir2p) de levure.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-73-7
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Numéro MDL MFCD00002563
Clé InChI KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl benzoic acid, tbba, p-tert-butylbenzoic acid, benzoic acid, 4-1,1-dimethylethyl, 4-t-butylbenzoic acid, benzoic acid, p-tert-butyl, 4-tert-butyl-benzoic acid, p-t-butylbenzoic acid, 4-tert-butylbenzoicacid, unii-43z7t3vn0r
CID PubChem 7403
ChEBI CHEBI:34443
Nom IUPAC Acide 4-tert-butylbenzoïque
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzoic acid
Point de fusion 164°C to 168°C
Point d’ébullition 280°C (decomposition)
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 607545
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté ≥99%