Learn More
Acide 4-tert-butylbenzoïque, TRC
Code produit 30346038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346038 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69323510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzoic Acid
CAS 98-73-7
Formule moléculaire C11H14O2
Quantité 10 g
Synonyme 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-tert-butylbenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 178.23
Poids de la formule 178.0994