Learn More
4-tert-butylbenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332506 1 g 1g
11342506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332506 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06386.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22679-54-5 | C17H18O | 238.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22679-54-5
Formule moléculaire C17H18O
Poids moléculaire (g/mol) 238.33
Numéro MDL MFCD00017255
Clé InChI DFYJCXSOGSYMAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbenzophenone, 4-t-butyl benzophenone, 4-tert-butyl phenyl phenyl methanone, 4-tert-butyl-benzophenone, 4-tert-butylphenyl-phenylmethanone, 4-tert-butylphenyl phenyl methanone, methanone, 4-1,1-dimethylethyl phenyl phenyl, acmc-20aman, 4-tert.-butylbenzophenone
CID PubChem 89790
Nom IUPAC (4-tert-butylphényl)-phénylméthanone
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzophenone
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’ébullition 168°C to 170°C (2 mmHg)
Point d’éclair 150°C (302°F)
Quantité 1 g
Beilstein 2100075
Poids de la formule 238.32
Pourcentage de pureté 98%