Learn More
Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476957 100 g 100g
11466957 25 g 25g
11486957 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476957 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14373.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1710-98-1 | C11H13ClO | 196.67 g/mol
4-tert-Butylbenzoyl chloride is used in the synthesis of 9,9?-spirobifluorene-bridged bipolar systems containing 1,3,4-oxadiazole-conjugated oligoaryl and triaryllamine moieties. It is also used in the preparation of 2-(4-tert-butylphenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-tert-butylbenzoyl est utilisé dans la synthèse de systèmes bipolaires pontés par 9,9′-spirobifluorène contenant des fragments oligoaryle et triaryllamine conjugués au 1,3,4-oxadiazole. Il est également utilisé dans la préparation de 2-(4-tert-butylphényl)-5-(4-méthoxyphényl)-1,3,4-oxadiazole.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases et de l’eau/humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1710-98-1
Formule moléculaire C11H13ClO
Poids moléculaire (g/mol) 196.67
Numéro MDL MFCD00000695
Clé InChI WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 74372
Nom IUPAC Chlorure de 4-tert-butylbenzoyle
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzoyl chloride
Densité 1.08
Point d’ébullition 125°C to 126°C (10 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.5351
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 775793
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 196.68
Pourcentage de pureté 98%