Learn More
Alcool 4-tert-butylbenzylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494787 5 g 5g
11404797 25 g 25g
11414797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21260.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 877-65-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
4-tert-Butylbenzyl alcohol, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool 4-tert-butylbenzyle est utilisé comme matière première importante et intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des chlorures acides, des anhydrides acides et des acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-65-6
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00004662
Clé InChI FVEINXLJOJPHLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbenzyl alcohol, 4-tert-butyl phenyl methanol, 4-tert-butylphenyl methanol, 4-t-butylbenzyl alcohol, p-tert-butylbenzyl alcohol, 4-t-butylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-1,1-dimethylethyl benzenemethanol, 4-tert-butylbenzylalcohol, p-t-butylbenzyl alcohol
CID PubChem 13416
Nom IUPAC (4-tert-Butylphényl)méthanol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzyl alcohol
Densité 0.928
Point d’ébullition 139°C to 140°C (20 mmHg)
Point d’éclair 128°C (262°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 5 g
Beilstein 1860665
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and insoluble in water.
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%