Learn More
Bromure 4-tert-butylbenzyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431630 25 g 25g
11421630 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431630 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26991.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18880-00-7 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18880-00-7
Formule moléculaire C11H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 227.145
Numéro MDL MFCD00000180
Clé InChI QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbenzyl bromide, p-tert-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-tert-butyl benzene, 4-tert-butylbenzylbromide, 1-bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 4-tert-butyl benzylbromide, p-t-butylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-t-butylbenzylbromide, 4-tert-buthylbenzyl bromide
CID PubChem 87836
Nom IUPAC 1-(bromométhyl)-4-tert-butylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzyl bromide
Point de fusion 8°C to 12°C
Densité 1.236
Point d’ébullition 93°C to 94°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5465
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 471674
Poids de la formule 227.14
Pourcentage de pureté 97%