Learn More
Bromure de 4-tert-butylbenzyle, TRC
Code produit 30339781
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339781 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339781 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6924561G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzyl Bromide
CAS 18880-00-7
Formule moléculaire C11H15Br
Quantité 1 g
Synonyme α-Bromo-p-tert-butyl-toluene, 1-(Bromomethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)benzene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene, 1-tert-Butyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzyl bromide, 4-tert-Butyl-1-bromomethylbenzene, 4-tert-Butylphenylmethyl Bromide, Bromo(4-tert-butylphenyl)methane, NSC 186287, p-tert-Butylbenzyl Bromide, α-Bromo-p-tert-butyltoluene
Formule InChI InChI=1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
Nom IUPAC 1-(brométhyl)-4-tert-butylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 227.14
Poids de la formule 226.0357