Learn More
Chlorure de 4-tert-butylbenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413824
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413824 25 g 25g
11403824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413824 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11856.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19692-45-6 | C11H15Cl | 182.69 g/mol
4-tert-Butylbenzyl chloride has been used to control molecular weight and prevent microgel formation during polymerization reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-tert-butylbenzyle a été utilisé pour contrôler le poids moléculaire et empêcher la formation de microgel au cours de la réaction de polymérisation.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants Conserver à l’écart des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19692-45-6
Formule moléculaire C11H15Cl
Poids moléculaire (g/mol) 182.69
Numéro MDL MFCD00000918
Clé InChI WAXIFMGAKWIFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylbenzyl chloride, 1-tert-butyl-4-chloromethyl benzene, p-tert-butylbenzyl chloride, 4-tert-butyl benzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl benzylchloride, p-t-butylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-tert-butylbenzene, p-tert-butyl-.alpha.-chlorotoluene
CID PubChem 88198
Nom IUPAC 1-tert-butyl-4-(chloromethyl)benzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(CCl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylbenzyl chloride
Densité 0.945
Point d’ébullition 101°C to 104°C (7 mmHg)
Point d’éclair 94° (202°F)
Indice de réfraction 1.522
Quantité 25 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 471673
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 182.7
Pourcentage de pureté 99%