Learn More
4-tert-Butylcalix[4]arène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437074
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11437074 5 g 5g
11447074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21515.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60705-62-6 | C44H56O4 | 648.93 g/mol
It is used as a starting material for further derivatization, including halogenation, acylation, and diazo coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme matériau de départ pour une dérivatisation ultérieure, y compris l’halogénation, l’acylation et le couplage diazo.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le benzène, le toluène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60705-62-6
Formule moléculaire C44H56O4
Poids moléculaire (g/mol) 648.93
Numéro MDL MFCD00066280
Clé InChI NVKLTRSBZLYZHK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcalix 4 arene, tetra-tert-butyl tetrahydroxy calix 4 arene, 5,11,17,23-tetra-t-butyl-25,26,27,28-tetrahydroxycalix-4-arene, 4-t-butylcalix 4 arene, tetratert-butyl ? tetrol, p-tert-butylcalix 4 arene, 4-tert-butylcalix 4 arene 5g, ethyl 2-5,11,17,23-tetra tert-butyl-26,27,28-tris 2-ethoxy-2-oxyethoxy pentacyclo 19.3.1.1∼3,7∼.1∼9,13∼.1∼15,19∼ octacosa-1 25 ,3 28 ,4,6,9 27 ,10,12,15,17,
CID PubChem 335377
Nom IUPAC 5,11,17,23-tétra-tert-butylpentacyclo[19.3.1.1³,⁷.1⁹,¹³.1¹⁵,¹⁹]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodécane-25,26,27,28-tétrol
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(O)C(CC3=C(O)C(CC4=C(O)C(CC5=C(O)C(C2)=CC(=C5)C(C)(C)C)=CC(=C4)C(C)(C)C)=CC(=C3)C(C)(C)C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcalix[4]arene
Point de fusion 339°C to 344°C
Quantité 5 g
Beilstein 2033965
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,benzene,toluene. Insoluble in water.
Poids de la formule 648.93
Pourcentage de pureté 99%