Learn More
4-tert-butylcatéchol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452028 250 g 250g
11442028 1000 g 1000g
11462028 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14599.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.20€
    39.65€ / 250g
    Économisez 8.55€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
4-tert-Butylcatechol is widely utilized as an inhibitor in polymerization of butadiene, styrene, vinyl acetate and other reactive monomers. It plays an important role in the synthesis of tungsten oxide nanoparticles by nonaqueous sol-gel process. It acts as a stabilizer in the manufacturing of polyurethane foam. It is employed as an antioxidant for synthetic rubber, polymers and oil derivatives. It is also utilized as a purification agent for aminoformate catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-tert-butylcatéchol est largement utilisé comme inhibiteur dans la polymérisation du butadiène, du styrène, de l’acétate de vinyle et d’autres monomères réactifs. Il joue un rôle important dans la synthèse des nanoparticules d’oxyde de tungstène par un procédé Sol-Gel non aqueux. Il agit comme un stabilisateur dans la fabrication de mousse de polyuréthane. Il est utilisé comme antioxydant pour le caoutchouc synthétique, les polymères et les dérivés d’huile. Il est également utilisé comme agent de purification pour les catalyseurs d’aminoformate.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’acétone, l’alcool et le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-29-3
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002201
Clé InChI XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
CID PubChem 7381
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzène-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcatechol
Point de fusion 53°C to 57°C
Densité 1.049
Point d’ébullition 284°C to 286°C
Point d’éclair 151°C (303°F)
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2043335
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in ether,acetone,alcohol,and methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylcatechol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butyl catechol