Learn More
4-tert-butylcatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10348703 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348703 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
10163010 100 g Flacon en plastique 100g
10367420 500 g Flacon en plastique 500g
11964671 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10348703 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154350025
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-29-3
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002201
Clé InChI XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
CID PubChem 7381
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzène-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcatechol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 56.0°C
Densité 1.0490g/mL
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 129°C
Plage de pourcentage du dosage 0.7% max. Catechol (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H3(OH)2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Gravité spécifique 1.049
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2% (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,very sol. in alcohol,ethers,esters and ketones,partly sol. in chlorinated and aromatic hydrocarb.,slightly sol. in aliphatics. 240g/100g acetone,80g/100g benzene;60g/100g
Viscosité 90 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylcatechol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylcatechol