Learn More
4-tert-butylcatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367420 500 g Flacon en plastique 500g
10163010 100 g Flacon en plastique 100g
10348703 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
11964671 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10367420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    84.65€ / 500g
    Économisez 18.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 98-29-3
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00002201
Clé InChI XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
CID PubChem 7381
Nom IUPAC 4-tert-butylbenzène-1,2-diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcatechol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 56.0°C
Densité 1.0490g/mL
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 129°C
Plage de pourcentage du dosage 0.7% max. Catechol (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3CC6H3(OH)2
Quantité 500 g
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Gravité spécifique 1.049
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2% (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,very sol. in alcohol,ethers,esters and ketones,partly sol. in chlorinated and aromatic hydrocarb.,slightly sol. in aliphatics. 240g/100g acetone,80g/100g benzene;60g/100g
Viscosité 90 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butylcatechol
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-Butylcatechol
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.