Learn More
Acide 4-tertiobutylcyclohexanecarboxylique, principalement trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318065
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318065 25 g 25g
11308065 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318065 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08248.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5451-55-8 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5451-55-8
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.279
Numéro MDL MFCD00042622
Clé InChI QVQKEGYITJBHRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, cis-4-tert-butylcyclohexanecarboxylic acid, trans-4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-tert-butyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, cis, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl, cis-4-tert-butylcyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-1,1-dimethylethyl-, trans, qvqkegyitjbhrq-dtorhvgosa-n
CID PubChem 136759
Nom IUPAC Acide 4-tert-butylcyclohexane-1-carboxylique
SMILES CC(C)(C)C1CCC(CC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Note relative au nom predominantly trans
Quantité 25 g
Beilstein 2043187
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté ≥98%