Learn More
4-tert-butylcyclohexanol, mélange d’isomères, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10090580 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10090580 5 g Flacon en verre 5g
10409210 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10090580 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.70€
    18.65€ / 5g
    Économisez 3.05€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-52-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-52-2
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00001473,MFCD00064952,MFCD00070476
Clé InChI CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcyclohexanol, cis-4-tert-butylcyclohexanol, trans-4-tert-butylcyclohexanol, 4-tert-butyl cyclohexanol, cis-4-tert-butyl cyclohexanol, padaryl, p-tert-butylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylethyl, cyclohexanol, 4-tert-butyl, 4-t-butylcyclohexanol
CID PubChem 7391
Nom IUPAC 4-tert-butylcyclohexan-1-ol
SMILES CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcyclohexanol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 69.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 224.0°C
Point d’éclair 200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H10OH
Indice de réfraction 1.447
Quantité 5 g
Beilstein 06, I, 18
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1g/L water (20 c)
Viscosité 8.68 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou granulés