Learn More
4-tert-butylcyclohexylamine, 97 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595156 5 mL 5mL
15505166 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15595156 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455600050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5400-88-4
Formule moléculaire C10H21N
Poids moléculaire (g/mol) 155.29
Numéro MDL MFCD00013763,MFCD20690546
Clé InChI BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
CID PubChem 79396
Nom IUPAC 4-tert-butylcyclohexan-1-amine
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcyclohexylamine
Densité 0.8700g/mL
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (total of isomers) (GC)
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.87
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible.
Poids de la formule 155.29
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylcyclohexylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.