Learn More
4-tert-butylcyclohexylamine, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397715 25 g 25g
11387715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02472.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5400-88-4 | C10H21N | 155.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5400-88-4
Formule moléculaire C10H21N
Poids moléculaire (g/mol) 155.29
Numéro MDL MFCD00013763,MFCD20690546
Clé InChI BGNLXETYTAAURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylcyclohexylamine, 4-tert-butyl cyclohexanamine, 4-t-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexanamine, 4-amino-1-tert-butylcyclohexane, 4-tert.-butylcyclohexylamine, 4-tert-butylcyclohexyl amine, cyclohexanamine, 4-1,1-dimethylethyl, cis-1-amino-4-tert-butylcyclohexane, 4-tert-butylcyclohexylamine,c&t
CID PubChem 79396
Nom IUPAC 4-tert-butylcyclohexane-1-amine
SMILES CC(C)(C)C1CCC(N)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcyclohexylamine
Note relative au nom Cis + Trans
Densité 0.87
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.4662
Quantité 25 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 1523780
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 155.29
Pourcentage de pureté 97%