Learn More
4-((tert-butyldiméthylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluorométhyl)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 2512202-83-2 |
| Formule moléculaire | C14 H19 F6 N O Si |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H19F6NOSi/c1-12(2,3)23(4,5)22-11-7-8(13(15,16)17)10(21)6-9(11)14(18,19)20/h6-7H,21H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(c(N)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 4-[tert-butyl(diméthyl)silyl]oxy-2,5-bis(trifluorométhyl)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 359.383 |
| Poids de la formule | 359.114 |