Learn More
4-tert-butylphénol, 99%
Code produit 11452578
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
10 kg
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452578 2500 g 2500g
11442578 500 g 500g
11462578 10 kg 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452578 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15871.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 98-54-4 | C10H14O | 150,221 g/mol
Le 4-tert-phénylphénol lors de la congélation avec le formol donne le calix[5]arène qui est utilisé pour les mimétiques enzymatiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 4-tert-butylphénol sous condensation avec le formaldéhyde donne le calix[5]arène qui est utilisé dans les mimétiques enzymatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [8,7 g/l (20°C)]
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-54-4
Formule moléculaire C10H14O
Numéro MDL MFCD00002367
Clé InChI QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
CID PubChem 7393
ChEBI CHEBI:34444
Nom IUPAC 4-tert-butylphénol
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylphenol
Point de fusion 97°C to 101°C
Densité 0.908
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Odeur Phenol-like
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1817334
Merck Index 14,1585
Informations sur la solubilité Soluble in water. [8.7g/L (20°C)]
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-tert-Butyl phenol
RUO– À des fins de recherche uniquement