Learn More
4-tert-butylphénol, 99%
Description
Le 4-tert-phénylphénol lors de la congélation avec le formol donne le calix[5]arène qui est utilisé pour les mimétiques enzymatiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Le 4-tert-butylphénol sous condensation avec le formaldéhyde donne le calix[5]arène qui est utilisé dans les mimétiques enzymatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau. [8,7 g/l (20°C)]
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-tert-Butylphenol |
| Point de fusion | 97°C to 101°C |
| Densité | 0.908 |
| Point d’ébullition | 236°C to 238°C |
| Point d’éclair | 113°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Quantité | 10 kg |
| Numéro UN | UN3077 |
| Beilstein | 1817334 |
| Merck Index | 14,1585 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4-tert-Butylphenol
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-tert-butylphenol
RUO– À des fins de recherche uniquement