Learn More
4-tert-butylphénol, TRC
Code produit 30329572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329572 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329572 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6941055G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert.-Butylphenol
CAS 98-54-4
Formule moléculaire C10 H14 O
Quantité 5 g
Synonyme Phenol, p-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 4-tert-Butylphenol, B 110666, Butylphen, NSC 3697, PTBP, p-tert-Butylphenol
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-tert-butylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Poids de la formule 150.1045