Learn More
Acide 4-tert-butylphénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498866 5 g 5g
11408876 25 g 25g
11418876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17017.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1798-04-5 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
Applied as a reagent for the TAC protective group in nucleosides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme réactif pour le groupe protecteur TAC dans les nucléosides.
Solubilité
Peu soluble (0,56 g/l) (25°C), Calc.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1798-04-5
Formule moléculaire C12H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.257
Numéro MDL MFCD00021758
Clé InChI FBIGAJNVRFKBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylphenoxyacetic acid, 4-tert-butylphenoxy acetic acid, 4-tert-butyl-phenoxy-acetic acid, 2-4-tert-butylphenoxy acetic acid, p-tert-butylphenoxy acetic acid, p-t-butylphenoxyacetic acid, 2-4-tert-butyl phenoxy acetic acid, acetic acid, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy, acetic acid, 2-4-1,1-dimethylethyl phenoxy
CID PubChem 15718
Nom IUPAC Acide 2-(4-tert-butylphénoxy)acétique
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylphenoxyacetic acid
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly Soluble (0.56g/L) (25°C),Calc.
Poids de la formule 208.26
Pourcentage de pureté 98%