Learn More
Éther 4-tert-butylphényl glycidyl, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422348
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422348 5 g 5g
15432348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55945.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3101-60-8 | C13H18O2 | 206.285 g/mol
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether is used in paint industry and serves as organic coating in Paint, boat Paint, building coating material. It is also used as an epoxy reactive diluent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther 4-tert-butylphényl glycidyl est utilisé dans l’industrie de la peinture et sert de revêtement organique dans la peinture, la peinture des bateaux et les matériaux de revêtement dans le bâtiment. Il est également utilisé comme diluant réactif époxy.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3101-60-8
Formule moléculaire C13H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.285
Numéro MDL MFCD00005136
Clé InChI HHRACYLRBOUBKM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-tert-butylphenyl glycidyl ether, 4-t-butylphenyl glycidyl ether, 2-4-tert-butylphenoxy methyl oxirane, tert-butylphenol glycidyl ether, tert-butylphenyl glycidyl ether, t-butyl phenyl glycidyl ether, ccris 2638, oxirane, 4-1,1-dimethylethyl phenoxy methyl, 2-4-tert-butyl phenoxy methyl oxirane
CID PubChem 18360
Nom IUPAC 2-[(4-tert-butylphénoxy)méthyl]oxirane
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCC2CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Densité 1.038
Point d’ébullition 165°C to 170°C (14 mmHg)
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.515
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 206.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide