Learn More
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-tert-Butylphenyl glycidyl ether |
| CAS | 3101-60-8 |
| Formule moléculaire | C13H18O2 |
| Numéro MDL | MFCD00005136 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C(OCC2CO2)C=C1)(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.28 |
| Pourcentage de pureté | 98% |