Learn More
Acide 4-tert-phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733403 5 g Flacon en verre 5g
10086303 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733403 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 358970050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 123324-71-0 | C10H15BO2 | 178.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123324-71-0
Formule moléculaire C10H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 178.04
Numéro MDL MFCD01009697
Clé InChI MNJYZNVROSZZQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-t-butylphenylboronic acid, 4-tert-butylbenzeneboronic acid, 4-tert-butyl phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boronic acid, 4-tert-butyl phenylboronic acid, 4-tert-butyl-phenyl boronic acid, 4-tert-butylphenyl boranediol, p-t-butylphenylboronic acid, 4-tertbutylphenylboronic acid
CID PubChem 2734320
Nom IUPAC Acide4-tert-butylphényl)boronique
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191.0°C to 196.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Poids de la formule 178.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.