Learn More
Bromure de 4-tert-butylphénylmagnésium, 0,50 M dans le 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401006 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401006 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54284.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri des agents oxydants, de l’air, de l’eau / humidité et des chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS 63488-10-8
Formule moléculaire C10H13BrMg
Numéro MDL MFCD00013244
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nom IUPAC Magnésium ; Tert-butylbenzène ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 237.42
CID PubChem 4608371
Poids de la formule 237.42
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF