Learn More
Bromure de 4-tert-butylphénylmagnésium, solution 2 M dans éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616470 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10616470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432861000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    259.65€ / 100mL
    Économisez 59.35€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide
CAS 63488-10-8, 60-29-7
% min. CAS 42.36, 53.19
% max. CAS 46.82, 57.64
Couleur Marron à jaune
Densité 1.0650g/mL
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C10H13BrMg
Formule linéaire (CH3)3CC6H4MgBr
Numéro MDL MFCD00013244
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.065
Synonyme 4-tert-butylphenylmagnesium bromide, 4-t-butylphenylmagnesium bromide, bromo 4-tert-butylphenyl magnesium, magnesium, bromo 4-1,1-dimethylethyl phenyl, 4-tert-butylphenylmagnesium bromide solution, yecfwfoeqlavnh-uhfffaoysa-m, 4-tert-butylphenyhnagnesium bromide, 4-tert.-butylphenylmagnesium bromide, 4-tert-butylphenyl magnesium bromide, 4-tert butyl phenyl magnesium bromide, grignard reagent
Clé InChI YECFWFOEQLAVNH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nom IUPAC Magnésium ; Tert-butylbenzène ; Bromure
Poids moléculaire (g/mol) 237.42
CID PubChem 4608371
Poids de la formule 237.42
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butylphenylmagnesium bromide, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.