Learn More
4-tert-butylstyrène, 94 %, stab. avec 50 ppm de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328765 500 mL 500mL
11318765 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12356.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.19€
    60.65€ / 500mL
    Économisez 12.54€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1746-23-2 | C12H16 | 160.26 g/mol
4-tert-Butylstyrene is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-tert-butylstyrène est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker dans l‘obscurité. Protège de la chaleur. Incompatible avec la chaleur, la lumière, les initiateurs de radicaux libres, le rayonnement UV. Ne pas conserver ensemble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1746-23-2
Formule moléculaire C12H16
Poids moléculaire (g/mol) 160.26
Numéro MDL MFCD00065126
Clé InChI QEDJMOONZLUIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butylstyrene, p-tert-butylstyrene, p-t-butylstyrene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenyl, styrene, p-tert-butyl, unii-9pct9cbw0v, 1-1,1-dimethylethyl-4-ethenylbenzene, 9pct9cbw0v, 1-tert-butyl-4-vinylbenzene, 4-t-butyl styrene
CID PubChem 15627
Nom IUPAC 1-tert-butyl-4-éthénylbenzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylstyrene
Note relative au nom stabilized with 50ppm 4-tert-butylcatechol
Point de fusion -38°C
Densité 0.884
Point d’ébullition 219°C
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.525
Quantité 500 mL
Beilstein 1903714
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 160.26
Pourcentage de pureté 94%