Learn More
4-tert-butyltoluène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15423177
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-tert-butyltoluène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (6 g/l à 20°C).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyltoluene
CAS 98-51-1
Point de fusion -63°C
Densité 0.853
Point d’ébullition 189°C to 193°C
Point d’éclair 62°C (144°F)
Odeur Characteristic
Formule moléculaire C11H16
Indice de réfraction 1.492
Numéro MDL MFCD00008837
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2667
Beilstein 2038670
Synonyme 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
Informations sur la solubilité Soluble in water (6g/L at 20°C).
Clé InChI QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Nom IUPAC 1-tert-butyl-4-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 148.249
CID PubChem 7390
Poids de la formule 148.25
Pourcentage de pureté 95%