Learn More
4-tert-butyltoluène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10053550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10053550 25 mL Flacon en verre 25mL
10440531 1 L Flacon en verre 1L
10701535 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10053550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296320250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-51-1 | C11H16 | 148.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-51-1
Formule moléculaire C11H16
Poids moléculaire (g/mol) 148.25
Numéro MDL MFCD00008837
Clé InChI QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
CID PubChem 7390
Nom IUPAC 1-tert-butyl-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butyltoluene
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -54.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8612g/mL
Point d’ébullition 189.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 54°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4CH3
Indice de réfraction 1.4910 to 1.4930
Quantité 25 mL
Beilstein 05, 439
Gravité spécifique 0.8612
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.06 wt% (20°C). Other solubilities: miscible with isopropanol,toluene and cyclohexane,soluble in nearly all organic solvents
Viscosité 1.25 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 148.25
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-tert-Butyltoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.