Learn More
4-tert-octylphénol-3,5-d2, CDN
Code produit 30315964
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.005 g
0.025 g
Conditionnement:
0.01g
0.03g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315964 0.005 g 0.01g
30310687 0.025 g 0.03g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30315964 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND82900.005G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Octylphenol D2 (3,5-phenyl D2)
CAS 1173021-20-9
Formule moléculaire C14 D2 H20 O
Quantité 0.005 g
Synonyme 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-, 3,5-d2-phenol, 4-tert-Octylphenol D2 (3,5-phenyl D2), 4-tert-Octylphenol-3,5-d2
Formule InChI InChI=1 S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15 H,10H2,1-5H3/i6D,7 D
SMILES [2 H]c1cc(O)cc([2 H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
Nom IUPAC 3,5-dideutéro-4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 208.3362
Poids de la formule 208.1796 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity