Learn More
4-tert-Octylphenol Monoethoxylate, TRC
Code produit 30427631
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427631 25 mg
30415431 5 mg
30425370 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30427631 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCO29384025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2315-67-5
Formule moléculaire C16 H26 O2
Poids moléculaire (g/mol) 250.38
Synonyme Ethanol, 2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- (6CI,7CI,8CI), 2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol, 2-(4-tert-Octylphenoxy)ethanol, 2-(p-Octylphenoxy)ethanol, 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol, 4-Octylphenol monoethoxylate, Ethylene glycol p-octylphenyl ether, NSC 5259, p-tert-Octylphenyl (2-hydroxyethyl) ether
Nom IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Octylphenol Monoethoxylate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Poids de la formule 250.1933
Pourcentage de pureté >95%