Learn More
4-tert-Pentylphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499986 50 g 50g
11409996 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20939.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-46-6
Formule moléculaire C11H16O
Poids moléculaire (g/mol) 164.248
Numéro MDL MFCD00002369
Clé InChI NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
CID PubChem 6643
ChEBI CHEBI:35096
Nom IUPAC 4-(2-méthylbutan-2-yl)phénol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-tert-Pentylphenol
Point de fusion 88°C to 89°C
Point d’ébullition 254°C to 256°C
Quantité 50 g
Numéro UN UN2430
Merck Index 14,7142
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 99%