Learn More
4-(tétrahydropyran-4-yloxy)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10435305
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10435305 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10772394 1 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10435305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52414CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 917483-71-7
Formule moléculaire C11H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.246
Numéro MDL MFCD09064968
Clé InChI CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 4-oxan-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 4-oxan-4-yl oxy aniline, 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-pyran-4-yloxy-phenylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine
CID PubChem 24229526
Nom IUPAC 4-(oxan-4-yloxy)aniline
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.24
Pourcentage de pureté 97%