Learn More
Acide 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10377823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10377823 1 g Flacon en verre ambré 1g
10265954 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10377823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 851048-51-6
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Numéro MDL MFCD09025874
Clé InChI MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229519
Nom IUPAC Acide 4-(oxan-4-yloxy)benzoïque
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Poids de la formule 222.24
Pourcentage de pureté 97%