Learn More
[4-(tétrahydropyran-4-yloxy)phényl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10597684 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10597684 1 g Flacon en verre ambré 1g
10360774 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597684 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC52413DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 864266-61-5
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD09064967
Clé InChI QPNQGXQLNABWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, 4-4-aminomethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
CID PubChem 24229525
Nom IUPAC [4-(Oxan-4-yloxy)phényl]méthanamine
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 97%